Läs mer
5,6-Dihydrodihydroxycarbaryl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbaryl-5,6-dihydro-5,6-dihydroxy |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c1-13-12(16)17-10-4-2-3-8-7(10)5-6-9(14)11(8)15/h2-6,9,11,14-15H,1H3,(H,13,16) |
| Formel vikt | 235.0845 |