Läs mer
5,6-Dihydrouracil, 97 %
Produktkod. 11321437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321437 5 g 5g
11311437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01918.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 504-07-4 | C4H6N2O2 | 114,10 g/mol
5,6-dihydrouracil fungerar som en mellanprodukt i katabolismen av uracil.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5,6-dihydrouracil fungerar som en mellanprodukt i katabolismen av uracil
.
Löslighet
Löslig i natriumhydroxid.
Anmärkningar
Inkompatibelt med oxidationsmedel. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-07-4
Molekylformel C4H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 114.10
MDL-nummer MFCD00006029
InChI-nyckel OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrouracil, 5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, dihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dihydrouracile, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro, di-h-uracil, dihydro-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, hydrouracil 8ci
PubChem CID 649
ChEBI CHEBI:15901
IUPAC-namn 1,3-diazinan-2,4-dion
LEDER O=C1CCNC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dihydrouracil
Smältpunkt 278 °C till 280 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 112496
Löslighetsinformation Löslig i natriumhydroxid.
Formel vikt 114.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.