Läs mer
5,6-Dihydrouridine, MedChemExpress
Produktkod. 16437467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16437467 5 mg
1 options
Produktkod. 16437467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113047
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress 5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dihydrouridine
CAS 5627-05-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H14N2O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (406.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35.71 mg/mL (145.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2CCC(NC2=O)=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 246.22
Formel vikt 246.22
Procent renhet 99.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism