Läs mer
5,6-Dihydrouridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydrouridine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4,6-8,12,14-15H,1-3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 246.0852 |
| Procent renhet | >95% |