Läs mer
5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO4/c11-7-2-4-1-6(9(13)14)10-5(4)3-8(7)12/h1-3,10-12H,(H,13,14) |
| Formel vikt | 193.0375 |
| Procent renhet | >95% |