Läs mer
5,6-Dihydroyangonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dihydroyangonin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-8,10,13H,9H2,1-2H3/b8-5+ |
| Formel vikt | 260.1049 |