Läs mer
5,6-Dimetoxi-1-indanon, 97 %
Produktkod. 11407246
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407246 5 g 5g
11417246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25559.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2107-69-9 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2107-69-9
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.214
MDL-nummer MFCD00003790
InChI-nyckel IHMQOBPGHZFGLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethoxy-1-indanone, 5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,6-dimethoxyindan-1-one, 5,6-dimethoxy-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindanone, unii-f805rzi8go, f805rzi8go, 1-indanone, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindan-1-on
PubChem CID 75018
IUPAC-namn 5,6-dimetoxi-2,3-dihydroinden-1-on
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)CCC2=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Smältpunkt 118 °C till 120 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.