Läs mer
5,6-Dimetoxi-1-Indanon, TRC
Produktkod. 30385101
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30385101 5 g
1 options
Produktkod. 30385101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4606775G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Molekylformel C11 H12 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
LEDER COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
IUPAC-namn 5,6-dimetoxi-2,3-dihydroinden-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Formel vikt 192.0786