Learn More
5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidyl)methyl]indane Hydrochloride(Donepezil Impurity), TRC
Product Code. 30370331
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
Product Code. Quantity Unit Size
30370331 5 mg 5mg
1 options
Product Code. 30370331 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4607215MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidyl)methyl]indane Hydrochloride(Donepezil Impurity)
CAS 1034439-43-4
Molecular Formula C17H26ClNO2
Quantity 5 mg
Synonym 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine Hydrochloride, Donepezil Desbenzyl Deoxy Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-19-16-10-14-8-13(7-12-3-5-18-6-4-12)9-15(14)11-17(16)20-2;/h10-13,18H,3-9H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)Cc2cc1OC
Molecular Weight (g/mol) 311.85
Formula Weight 311.1652
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.