Läs mer
5,6-dimetoxi-2-[(4-piperidyl)metyl]indanhydroklorid (donepezilförorening), TRC
Produktkod. 30368997
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30368997 50 mg
1 options
Produktkod. 30368997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46072150MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidyl)methyl]indane Hydrochloride(Donepezil Impurity)
CAS 1034439-43-4
Molekylformel C17H26ClNO2
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine Hydrochloride, Donepezil Desbenzyl Deoxy Impurity F
InChI formel InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-19-16-10-14-8-13(7-12-3-5-18-6-4-12)9-15(14)11-17(16)20-2;/h10-13,18H,3-9H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)Cc2cc1OC
Molekylvikt (g/mol) 311.85
Formel vikt 311.1652