missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Dimethoxy-2-(4-pyridylmethyl)-1-indanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one |
| CAS | 4803-57-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H17 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-(4-pyridinylmethyl)-1H-inden-1-one, 5,6-Dimethoxy-2-(4-pyridylmethyl)-1-indanone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO3/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2/h3-6,9-10,13H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(Cc3ccncc3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 5,6-dimethoxy-2-(pyridin-4-ylmethyl)-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.32 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?