Läs mer
5,6-Dimethoxy-2-(4-pyridylmethylene)-1-indanone (Donepezil Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methylene]indan-1-one |
| CAS | 4803-74-1 |
| Molekylformel | C17 H15 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methylene]indan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO3/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3/b13-7- |
| LEDER | COc1cc2C\C(=C\c3ccncc3)\C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | (2Z)-5,6-dimethoxy-2-(pyridin-4-ylmethylidene)-3H-inden-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.31 |
| Formel vikt | 281.1052 |