Läs mer
5,6-Dimethoxybenzimidazole, 98%
Produktkod. 11465710
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11465710
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25942.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 72721-02-9 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72721-02-9
Molekylformel C9H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 178.191
MDL-nummer MFCD00612461
InChI-nyckel BTWUUHKQHOSMIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 601221
IUPAC-namn 5,6-dimethoxy-1H-benzimidazole
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)NC=N2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethoxybenzimidazole
Smältpunkt 183°C to 189°C
Kvantitet 1 g
Synonym 5,6-dimethoxybenzimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzo d imidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzoimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-1,3-benzodiazole, zlchem 828, pubchem7603, 5,6-dimethoxy-benzimidazol, 1h-benzimidazole,5,6-dimethoxy, 1h-benzimidazole, 5,6-dimethoxy, #
Formel vikt 178.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.