Läs mer
5,6-Dimetoxiindan-1-ett, Mikromol™
Beskrivning
5,6-Dimetoxiindan-1-ett
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dimethoxy-1-indanone |
| CAS | 2107-69-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5,6-Dimethoxy-1-indanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H12 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450, Donepezil Hydrochloride Impurity B, Donepezil Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 5,6-dimetoxi-2,3-dihydroinden-1-ett |
| Visa mer |