Läs mer
5,6-Dimetoxiindan-1-ett, Mikromol™
Produktkod. 30462184
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462184 4 x 25 mg
30049690 25 mg
17962386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462184 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0677.1900254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5,6-Dimetoxiindan-1-ett, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Analyt- eller komponentnamn 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450, Donepezil Hydrochloride Impurity B, Donepezil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
IUPAC-namn 5,6-dimetoxi-2,3-dihydroinden-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 192,0786 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.