Läs mer
5,6-Dimethoxyindane-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dimethoxyindane-1,3-dione |
| CAS | 36517-91-6 |
| Molekylformel | C11H10O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5,6-Dimethoxy-1H-Indene-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O4/c1-14-10-3-6-7(4-11(10)15-2)9(13)5-8(6)12/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(O)c1oc2c(cccc2C(C)O)c1 |
| IUPAC-namn | 5,6-dimethoxyindene-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.19 |
| Formel vikt | 206.0579 |