Läs mer
5,6-dimetoxyindol-2-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11310194
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11310194 5 g 5g
11300194 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310194 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00733.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88210-96-2 | C11H11NO4 | 221,21 g/mol
5,6-dimetoxiindol-2-karboxylsyra används som reagens och heterocykliska byggstenar i syntetisk kemi. Det används för att framställa en melaninliknande polymer, poly(5,6-dimetoxiindol-2-karboxylsyra), som uppvisar elektrokroma egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5,6-dimetoxiindol-2-karboxylsyra används som reagens och heterocykliska byggstenar i syntetisk kemi. Det används för att framställa en melaninliknande polymer, poly(5,6-dimetoxiindol-2-karboxylsyra), som uppvisar elektrokroma egenskaper.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88210-96-2
Molekylformel C11H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 221.21
MDL-nummer MFCD00015459
InChI-nyckel UZHQHNDRVITJPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoyxindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoxy, 5,6-dica, 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxyindolyl-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxy
PubChem CID 139035
IUPAC-namn 5,6-dimetoxi-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER COC1=C(OC)C=C2C=C(NC2=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽210 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 202249
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 221.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.