Läs mer
5,6-dimetoxiindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474607
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474607 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11474607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21126.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14430-23-0 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Den används som en reaktant vid syntes av indolylhydroxioxindoler via enantioselektiv Friedel-Crafts-reaktion, vid syntes av bensyltrimetoxiindoler, för syntes av bensoylpiperazinyl-indolyletandionderivat som HIV-1-hämmare, för syntes av 1-aroylindolanaloger A-aroylindol A-3-aroylindol. som antitumörmedel och tubulinpolymerisationshämmare och för framställning av tryptofanolderivat via Grignard-reaktionen. Det är ett indolderivat som smärtstillande antiinflammatoriskt användbart vid behandling av smärta, inflammation. Det används också vid syntes av N-bensyl-N-cyklopropyl-5,6-dimetoxiindol-3-glyoxalamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den appliceras som en reaktant vid syntes av indolylhydroxioxindoler via enantioselektiv Friedel-Crafts-reaktion, vid syntes av bensyltrimetoxiindoler, för syntes av bensoylpiperazinyl-indolyletandionderivat som HIV-1-hämmare, för syntes av astatinol 3-aroylindol 3-aroylindol 3-aroylindol 3-aroylindol 3-aroylindol analoger som antitumörmedel och tubulinpolymerisationshämmare och för framställning av tryptofanolderivat via Grignard-reaktionen. Det är ett indolderivat som smärtstillande antiinflammatoriskt användbart vid behandling av smärta, inflammation. Det används också vid syntes av N-bensyl-N-cyklopropyl-5,6-dimetoxiindol-3-glyoxalamid.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14430-23-0
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.20
MDL-nummer MFCD00005675
InChI-nyckel QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84431
IUPAC-namn 5,6-dimetoxi-lH-indol
LEDER COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethoxyindole
Smältpunkt 154 °C till 160 °C
Kokpunkt 198 °C (8 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 5683
Synonym 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, #
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 177.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.