Läs mer
5,6-Dimethoxyindole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595904 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10595904 5 g Glass bottle 5g
10041744 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595904 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397730050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 14430-23-0
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.20
MDL-nummer MFCD00005675
InChI-nyckel QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84431
IUPAC-namn 5,6-dimethoxy-1H-indole
LEDER COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 6-Dimethoxyindole
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 154.0°C
Färg Beige
Kokpunkt 198.0°C (8.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Synonym 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, #
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 177.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,6-Dimethoxyindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.