Läs mer
5,6-dimetyl-1,2,3-bensotrizol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole |
| CAS | 4184-79-6 |
| Molekylformel | C8 H8 N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzotriazole, 5,6-dimethyl- (6CI,7CI), 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole, 5,6-Dimethyl-1,2,3-benzotriazole, 5,6-Dimethylbenzotriazole, NSC 62005 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)10-11-9-7/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11) |
| LEDER | Cc1cc2nn[nH]c2cc1C |
| IUPAC-namn | 5,6-dimetyl-1H-bensotriazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.18 |
| Formel vikt | 147.0796 |