Läs mer
5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate, 99%
Produktkod. 10020850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10020850
Brand: Thermo Scientific Acros 116050250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4184-79-6 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4184-79-6
Molekylformel C8H9N3
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00149344
InChI-nyckel MVPKIPGHRNIOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate
PubChem CID 16219214
IUPAC-namn 5,6-dimetyl-2H-bensotriazol;hydrat
LEDER CC1=C(C)C=C2N=NNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 153.0°C to 156.0°C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.