Läs mer
5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate, 99%
Produktkod. p-118195 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366840 5 g Glasflaska 5g
10020850 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116050050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4184-79-6 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4184-79-6
Molekylformel C8H9N3
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00149344
InChI-nyckel MVPKIPGHRNIOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate
PubChem CID 16219214
IUPAC-namn 5,6-dimetyl-2H-bensotriazol;hydrat
LEDER CC1=C(C)C=C2N=NNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 153.0°C to 156.0°C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.