Läs mer
5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate, 99%
Produktkod. 11476976
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476976 5 g 5g
11486976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25304.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1354973-50-4 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1354973-50-4
Molekylformel C8H9N3
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00149344
InChI-nyckel MVPKIPGHRNIOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate
PubChem CID 16219214
LEDER CC1=C(C)C=C2N=NNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate
Smältpunkt 153°C to 157°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 122933
IUPAC-namn 5,6-dimethyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Formel vikt 165.20 (147.18 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.