Läs mer
5,6-dimetylbensimidazol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10540741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10540741 25 g Glasflaska 25g
10306750 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10540741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115980250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 582-60-5 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-60-5
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00005603
InChI-nyckel LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethylbenzimidazole, dimedazol, dimedazole, dimesol, dimezol, 5,6-dimethyl-1h-benzo d imidazole, dimethylbenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5,6-dimethyl, benzimidazole, 5,6-dimethyl, 5.6-dimethylbenzimidazole
PubChem CID 675
ChEBI CHEBI:15890
IUPAC-namn 5,6-dimetyl-lH-l,3-bensodiazol
LEDER CC1=C(C)C=C2N=CNC2=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 5, 6-Dimethylbenzimidazole
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 203°C to 206°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 3258
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted acids,soluble in chloroform,ether and ethanol
Formel vikt 146.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.