missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Dimethylbenzotriazole Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3.H2O/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)10-11-9-7;/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2 |
| Formel vikt | 165.0902 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?