missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-Dimethylthiouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-Dimethyl-2-thiouracil |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-3-4(2)7-6(10)8-5(3)9/h1-2H3,(H2,7,8,9,10) |
| Formel vikt | 156.0357 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?