Läs mer
5,6-difenyl-1,2,4-triazin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334442
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10334442 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10521123 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10595655 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10334442 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01743EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 4511-99-3
Molekylformel C15H12N4
Molekylvikt (g/mol) 248.289
MDL-nummer MFCD00047461
InChI-nyckel NZRHOWNFGASHMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78268
IUPAC-namn 5,6-difenyl-1,2,4-triazin-3-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=NC(=N2)N)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 3-amino-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine, as-triazine, 3-amino-3,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 3-amino-5,6-diphenyl-as-triazine, as-triazine, 3-amino-5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine,5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3 2h-imine, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-3-ylamine
Formel vikt 248.29
Procent renhet 97%