Läs mer
5,6-Difenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4'-disulfonsyradinatriumsalthydrat, 97+%
Produktkod. 11322896
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322896 5 g 5g
11312896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10607.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.55 SEK
    988.65 SEK / 5g
    Save 111.90 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514,44 g/mol
Reagens för bestämning av serumjärn. Reagens för samtidig spektrofotometrisk bestämning av järn och koppar. PDT är den icke-sulfonerade prekursorn till Ferrozin (FZ), ett vanligt använt reagens för Fe(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens för bestämning av serumjärn. Reagens för samtidig spektrofotometrisk bestämning av järn och koppar. PDT är den icke-sulfonerade prekursorn till Ferrozin (FZ), ett vanligt använt reagens för Fe(II).
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1264198-47-1
Molekylformel C20H12N4Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 514.44
MDL-nummer MFCD00717621
InChI-nyckel DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrozin, ferrozine, ferrozine disodium salt, unii-29j2ciw9pk, 29j2ciw9pk, 3-2-pyridyl-5,6-di 4-phenylsulfonic acid-1,2,4-triazine, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridyl-triazine-5,6-diyl dibenzenesulfonic acid disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid,disodium salt, benzenesulfonic acid, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-, disodium salt
PubChem CID 34127
IUPAC-namn dinatrium-4-[3-(pyridin-2-yl)-5-(4-sulfonatofenyl)-1,2,4-triazin-6-yl]bensen-1-sulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Kvantitet 5 g
Beilstein 5222087
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 514.46 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.