Läs mer
5,6-Difenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4-disulfonsyra mononatriumsalthydrat, 97 %
Produktkod. 11431057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431057 5 g 5g
11421057 1 g 1g
11441057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24066.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 1266615-85-3 | C20H15N4NaO7S2 | 510,471 g/mol
5,6-difenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4-disulfonsyra mononatriumsalthydrat används för noggrann bestämning av nivåer av serumjärn i undermikrogram. (dvs. reagens för spektrofotometrisk bestämning av Fe).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5,6-difenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4″ -disulfonsyra mononatriumsalthydrat används för noggrann bestämning av submikrogramnivåer av serumjärn. (dvs. reagens för spektrofotometrisk bestämning av Fe).
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-85-3
Molekylformel C20H15N4NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 510.471
MDL-nummer MFCD00150794
InChI-nyckel MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ferrozine mono-sodium salt hydrate, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate, sodium 4-3-pyridin-2-yl-6-4-sulfophenyl-1,2,4-triazin-5-yl benzenesulfonate hydrate
PubChem CID 71311205
IUPAC-namn natrium;4-[3-pyridin-2-yl-6-(4-sulfofenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]bensensulfonat;hydrat
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=C(N=N2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)O)C4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Kvantitet 5 g
Beilstein 5222087
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis).
Formel vikt 492,47 (Vattenlös)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.