Läs mer
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4in.-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 97%
Produktkod. 11441057
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11441057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24066.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1266615-85-3 | C20H15N4NaO7S2 | 510.471 g/mol
5,6-difenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4-disulfonsyra mononatriumsalthydrat används för noggrann bestämning av nivåer av serumjärn i undermikrogram. (dvs. reagens för spektrofotometrisk bestämning av Fe).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5,6-difenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4″ -disulfonsyra mononatriumsalthydrat används för noggrann bestämning av submikrogramnivåer av serumjärn. (dvs. reagens för spektrofotometrisk bestämning av Fe).
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-85-3
Molekylformel C20H15N4NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 510.471
MDL-nummer MFCD00150794
InChI-nyckel MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ferrozine mono-sodium salt hydrate, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate, sodium 4-3-pyridin-2-yl-6-4-sulfophenyl-1,2,4-triazin-5-yl benzenesulfonate hydrate
PubChem CID 71311205
IUPAC-namn natrium;4-[3-pyridin-2-yl-6-(4-sulfofenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]bensensulfonat;hydrat
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=C(N=N2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)O)C4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Kvantitet 25 g
Beilstein 5222087
Löslighetsinformation Soluble in water (partly).
Formel vikt 492.47 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.