Läs mer
Invitrogen™ 5(6)-FAM, SE (5-(och-6)-karboxifluorescein, succinimidylester), blandade isomerer
Produktkod. 11504227
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504227
Brand: Invitrogen™ C1311
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
5(6)-FAM, SE (5-(och-6)-karboxifluorescein, succinimidylester), blandade isomerer
Letar du efter överlägsna alternativ till fluorescein? Vår Alexa Fluor Dye-serien erbjuder allt du letar efter och mer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Produkttyp 5(6)-FAM SE
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)
Etiketttyp Klassiska färgämnen