missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone |
| CAS | 343272-51-5 |
| Molekylformel | C18 H18 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone, Nabumetone Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,8-9,11,16H,7,10H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(=CC(=O)C3)C |
| IUPAC-namn | 5-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.33 |
| Formel vikt | 266.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?