Läs mer
5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI), LoGiCal
Produktkod. 30463981
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463981 10 mg
1 options
Produktkod. 30463981 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1275.05
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
CAS 132741-81-2
Analyt- eller komponentnamn 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Lösningstyp Neat
LEDER NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
IUPAC-namn 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 177.079 g/mol