Läs mer
5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane, TRC
Produktkod. 30472280
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472280 50 mg
30479824 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30472280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30399050MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132741-81-2
Molekylformel C10 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Synonym MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
IUPAC-namn 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amine
LEDER NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Formel vikt 177.079