Läs mer
5(6)-tetrametylrodaminisotiocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494659
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494659 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15494659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62258.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95197-95-8 | C25H21N3O3S
5(6)-TRITC används i stor utsträckning vid framställning av biokonjugat av proteiner och nukleinsyror. Den är lämplig för protein-, peptid- och nukleotidmärkning. Fungerar som acceptor för FRET. Den rekommenderas som donatormolekyl i dessa FRET-baserade applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5
(6)-TRITC används i stor utsträckning vid framställning av biokonjugat av proteiner och nukleinsyror. Den är lämplig för protein-, peptid- och nukleotidmärkning. Fungerar som acceptor för FRET. Det rekommenderas som donatormolekyl i dessa FRET-baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate
CAS 95197-95-8
Färg Lila till rött
Molekylformel C25H21N3O3S
MDL-nummer MFCD00063517
Kvantitet 10 mg
Känslighet Light, Air and Moisture Sensitive
Synonym TRITC; MRITC
Löslighetsinformation Soluble in DMSO or methanol
Formel vikt 443.52
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.