missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,6-trans-Vitamin D2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-trans-Vitamin D2 |
| CAS | 51744-66-2 |
| Molekylformel | C28H44O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol','(3β,5E,7E,22E)- (9CI), (5E,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3β-ol, (5E)-Ergocalciferol, 5,6-trans-Ergocalciferol, 5,6-trans-Vitamin D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13+/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (1S,3E)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.65 |
| Formel vikt | 396.3392 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?