Läs mer
5,6-trans-Vitamin D3, ~90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6-trans-Vitamin D3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 384.3392 |