Läs mer
5,7-Bis-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-4H-chromen-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Bis-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-4H-chromen-4-one |
| CAS | 96333-59-4 |
| Molekylformel | C36 H28 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H28O5/c37-32-22-33(29-16-18-30(19-17-29)38-23-26-10-4-1-5-11-26)41-35-21-31(39-24-27-12-6-2-7-13-27)20-34(36(32)35)40-25-28-14-8-3-9-15-28/h1-22H,23-25H2 |
| LEDER | O=C1C=C(Oc2cc(OCc3ccccc3)cc(OCc4ccccc4)c12)c5ccc(OCc6ccccc6)cc5 |
| IUPAC-namn | 5,7-bis(phenylmethoxy)-2-(4-phenylmethoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 540.6 |
| Formel vikt | 540.1937 |