missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 172476-18-5 |
| Molekylformel | C16 H11 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11ClN2O2/c17-11-1-3-13-14(5-6-18-15(13)8-11)19-12-2-4-16(21)10(7-12)9-20/h1-9,21H,(H,18,19) |
| LEDER | Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1C=O |
| IUPAC-namn | 5-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.72 |
| Formel vikt | 298.0509 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?