Läs mer
5,7-Diazaspiro[3.4]octane-6,8-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Diazaspiro[3.4]octane-6,8-dione |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c9-4-6(2-1-3-6)8-5(10)7-4/h1-3H2,(H2,7,8,9,10) |
| Formel vikt | 140.0586 |