Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5, 7-Dibromo-8-hydroxyquinoline |
| CAS | 521-74-4 |
| Molekylformel | C9H5Br2NO |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | broxyquinoline, 5,7-dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-dibromo-8-quinolinol, broxyquinolin, dibromoxin, dibromoxine, dibromoxyquinoline, broxiquinoline, dibromoquin, broxykinolin |
| InChI-nyckel | ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC2=C(C(=C(C=C2Br)Br)O)N=C1 |
| IUPAC-namn | 5,7-dibromkinolin-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.953 |
| PubChem CID | 2453 |
| Visa mer |