Läs mer
5,7-Dibromokinolin-8-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Broxyquinoline |
| CAS | 521-74-4 |
| Molekylformel | C9 H5 Br2 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H |
| LEDER | Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 5,7-dibromoquinolin-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.95 |
| Formel vikt | 300.8738 |