Läs mer
5,7-diklor-1,6-naftyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11926711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11926711 1 g Glasflaska 1g
11358431 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440670010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 337958-60-8 | C8H4Cl2N2 | 199.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 337958-60-8
Molekylformel C8H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 199.04
InChI-nyckel HNRPBMNTCYRAJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem14653, 5,7-dichloro-1,6-napthyridine, 1,6-naphthyridine,5,7-dichloro, 1,6-naphthyridine, 5,7-dichloro, 5,7-bis chloranyl-1,6-naphthyridine
PubChem CID 12204233
IUPAC-namn 5,7-diklor-1,6-naftyridin
LEDER C1=CC2=C(N=C(C=C2N=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 7-Dichloro-1, 6-naphthyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 138°C to 140°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.