Läs mer
5,7-diklor-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450448
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450448 5 g 5g
15440448 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54007.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 448193-94-0 | C9H6Cl2O | 201.05 g/mol
5,7-Dikloro-1-indanon används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5,7-Dichloro-1-indanon används som en organisk kemisk syntesintermediär
.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 448193-94-0
Molekylformel C9H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 201.05
MDL-nummer MFCD09908160
InChI-nyckel TWNXYJNWNZZECV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,7-dichloro-1-indanone, 1h-inden-1-one, 5,7-dichloro-2,3-dihydro, 5,7-dichloroindan-1-one, acmc-1asf2
PubChem CID 22292346
LEDER ClC1=CC(Cl)=C2C(=O)CCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,7-Dichloro-1-indanone
Smältpunkt 98°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn 5,7-diklor-2,3-dihydroinden-1-on
Formel vikt 201.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.