missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, TRC

Produktkod. 30136790
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136790 1 g
17953955 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4368231G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 72-80-0
Molekylformel C10 H7 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 228.07
Synonym 5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-2-styrylquinoline, 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, Acnosan, Afungil, Chloquinan, Chlorchinaldin, Chlorchinaldol, Chlorguinaldon, Chlorquinaldol, Florabina, Gyno-Sterosan, Gynotherax, Hydroxydichloroquinaldinol, Intensol, Quesil, Saprosan, Siogen, Siogenal, Siogene, Siogeno, Siogenon, Siosept, Siosteran, Sterosan, Steroxin, Sterozan, Vagisteran
IUPAC-namn 5,7-dichloro-2-methylquinolin-8-ol
LEDER Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorquinaldol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Formel vikt 226.9905
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.