Läs mer
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, 98%
Produktkod. 10616302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616302 100 g Glasflaska 100g
10132380 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10616302 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113431000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 773-76-2
Molekylformel C9H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 214.05
MDL-nummer MFCD00006786
InChI-nyckel WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
PubChem CID 2722
ChEBI CHEBI:59477
IUPAC-namn 5,7-diklorokinolin-8-ol
LEDER C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 178°C to 183°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 21, 95
Merck Index 15, 2181
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in water at ph 1 or >9;,slightly soluble in ethanol,acetone,chloroform,,and dmso;,soluble in alkali,benzene,petroleum ether
Formel vikt 214.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.