Läs mer
Alfa Aesar™ 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, 99%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline |
| Smältpunkt | 180°C to 182°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 153606 |
| Merck Index | 14,2175 |
| Formel vikt | 214.05 |
| Procent renhet | 99% |