missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,7-Dichloro-8-Quinolinol Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dichloro-8-Quinolinol Glucuronide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl2NO7/c16-6-4-7(17)12(8-5(6)2-1-3-18-8)24-15-11(21)9(19)10(20)13(25-15)14(22)23/h1-4,9-11,13,15,19-21H,(H,22,23)/t9-,10-,11+,13-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 389.007 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?