Läs mer
5,7-Dichloro Hydroxychloroquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dichloro Hydroxychloroquine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25Cl2N3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-16-6-7-21-17-12-14(19)11-15(20)18(16)17/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22) |