Läs mer
5,7-Dichloroimidazo[1,2-a]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Dichloroimidazo[1,2-a]pyrimidine |
| CAS | 57473-32-2 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl2 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-5(8)11-2-1-9-6(11)10-4/h1-3H |
| LEDER | Clc1cc(Cl)n2ccnc2n1 |
| IUPAC-namn | 5,7-dichloroimidazo[1,2-a]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.01 |
| Formel vikt | 186.9704 |